244503
4-Methylsalicylic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Cresotic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
173-177 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?