242837
2-Bromohexanoic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Bromocaproic acid
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
136-138 °C/18 mmHg (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
densidade
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?