Ensaio
97%
pb
194-195 °C/13 mmHg (lit.)
pf
64-67 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
chave InChI
DASJFYAPNPUBGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5′-O-naphthaleneiulfonyldeoxyuridine
- 1-sulfonylindazole derivatives
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?