234524
O-Phenyl chlorothionoformate
99%
Sinônimo(s):
Phenyl thionochloroformate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
p.e.
81-83 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=S)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- stereodirected synthesis of optically active, (−)-mintlactone
- synthesis of peptide α-thioesters having a variety of C-terminal amino acids
- synthesis of scyllo-inositol derivatives
- thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides
- preparation of phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?