225517
Methoxylamine hydrochloride solution
25-30 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
25-30 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.4021
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
chave InChI
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?