Documentos Principais
225460
Sigma-Aldrich
Diironnonacarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
About This Item
Fórmula linear:
Fe2(CO)9
Número CAS:
Peso molecular:
363.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
chave InChI
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reacts with phenylsilanes to give triply bridged diiron complexes.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simons, R.S. Tessier, C.A.
Organometallics, 15, 2604-2604 (1996)
Gree, R.
Synthesis, 341-341 (1989)
Kerber, R. C. et al.R. C.; Ribakove, E. C.
Organometallic News, 10, 2848-2848 (1991)
Crump, S. L.; Netka, J.; Rickborn, B.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2746-2746 (1985)
Robert Ponec et al.
Journal of computational chemistry, 29(9), 1387-1398 (2008-01-16)
The nature of the bonding in the above carbonyls was studied using the analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH). The results straightforwardly confirm the conclusions of earlier theoretical studies in which the existence of direct metal-metal bond, anticipated for