Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
pf
31-35 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
chave InChI
WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?