F15323
2-Fluorotoluene
≥99%
Sinônimo(s):
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
21 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
113-114 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
chave InChI
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2