Documentos Principais
218650
Sigma-Aldrich
Diphosphorus tetraiodide
95%
About This Item
Fórmula linear:
P2I4
Número CAS:
Peso molecular:
569.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
124-127 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
IP(I)P(I)I
InChI
1S/I4P2/c1-5(2)6(3)4
chave InChI
YXXQTQYRRHHWFL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diphosphorus tetraiodide is an orange crystalline solid that can be used as a reagent for organic synthesis. It shows a high affinity for oxygen and can be used in substitution of alcohol to form alkyl iodides. It can also be used in the conversion of carboxylic acids to nitriles.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reaction of Oximes of ?-Diketones with Diphosphorous Tetraiodide for Preparation of Oxadiazoles and Nitriles
Telveka VN and Balaram ST
Synthetic Communications, 43(2), 221-227 (2013)
A novel system for the synthesis of nitrile from carboxylic acids
Telveka VN and Rane AR
Tetrahedron Letters, 48(34), 6051-6053 (2007)
Tetrahedron Letters, 180-180 (1979)