8.21026
Phosphoryl bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
crystals
p.e.
192 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
55 °C
densidade
2.82 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
chave InChI
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3