Key Documents
21612
Sigma-Aldrich
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
(S)-3-Amino-hexahydro-2-azepinone hydrochloride, L-Lysine lactam hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
164.63
Beilstein:
4820243
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (AT)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
Aplicação
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride can be used to introduce caprolactam moiety during the total synthesis of bengamides, which are bioactive compounds naturally found in marine sponges.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
ε-Caprolactam 99%
Sigma-Aldrich
C2204
ε-Caprolactam
L-lisina ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-lisina
Sacarina ≥99%
Sigma-Aldrich
240931
Sacarina
meso-Erythritol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
E7500
meso-Erythritol
Total synthesis of bengamide E
Liu W, et al.
Tetrahedron Letters, 43(8), 1373-1375 (2002)
Total synthesis of bengamide E and analogues by modification at C-2 and at terminal olefinic positions
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9514-9520 (2005)
A diversity-oriented synthetic approach to bengamides
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
Tetrahedron Letters, 46(7), 1131-1135 (2005)