203653
Lithium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dilithium sulfate, Lithiophor
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
845 °C (lit.)
densidade
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- In the pretreatment of graphite electrodes of lithium-ion batteries(LIBs). LiSO4-treated electrodes show excellent cycling performance and low interfacial impedance resulting in faster charging of LIBs.
- As a precursor to synthesize sheet-like Li2S@C nanocomposites which are cathode materials for LIBs.
- As an electrolyte for intermediate temperature fuel cells.
- As a processing additive to protect Ni-rich layered oxide cathodes, resulting in improved electrochemical performance.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods