202312
Poly(propylene glycol)
average Mn ~725
Sinônimo(s):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
peso molecular
average Mn ~725
contém
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
índice de refração
n20/D 1.449
viscosidade
115 cSt(25 °C)(lit.)
índice de hidroxila
147 mg KOH/g
solubilidade
water: miscible (completely)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Recycling of waste materials: Utilization of propylene glycol in the recycling of waste poly(vinyl chloride) to enhance the mechanical properties of new polymer composites (Hilary et al., 2021).
- Dental composite improvement: Enhancement of dental composites′ conversion rates through the use of poly(propylene glycol) and urethane dimethacrylates, while also examining cytocompatibility (Walters et al., 2016).
- 3D printing of scaffolds: Use of poly(propylene fumarate) and propylene glycol in 3D printing of resorbable tissue engineering scaffolds, demonstrating innovation in medical applications (Childers et al., 2015).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
445.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
229.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?