197777
2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
97%
Sinônimo(s):
α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, Clofibric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
120-122 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013) , Pparg(19016)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?