195731
Iron(0) pentacarbonyl
Sinônimo(s):
Iron(0) carbonyl, Pentacarbonyliron(0)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.74 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
temperatura de autoignição
122 °F
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.5196 (lit.)
pb
103 °C (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
chave InChI
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As an iron source to synthesize Fe-doped thin TiO2 films.
- As a ligand to synthesize complexes of gold(I) and Fe(CO)5, silver and Fe(CO)5.
- Addition reactions
- Decomposition via photolysis
- Preparation of magnetic Fe onion-like fullerene micrometer-sized particles of narrow size distribution via thermal decomposition
- Preparation of a heptanuclear iron carbonyl cluster used in catalytic hydrosilane reduction of carboxamides
- Precursor for preparation of Fe nanoparticles for photocatalytic hydrogen evolution under highly basic conditions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?