185442
Hexachloroethane
99%
Sinônimo(s):
Perchloroethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.16 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
183-185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
oil: soluble
water: insoluble
densidade
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
chave InChI
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?