Documentos Principais
166502
Sigma-Aldrich
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
[-CH(OH)SO3Na]2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.16 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
193 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Convenient, nonaqueous form of glyoxal
Aplicação
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate was used to convert N-benzyl-2,3,4-trimethoxyaniline to sodium 5,6,7-trimethoxy-1-benzylindolyl-2-sulfite. It was used in the synthesis of 6-hydroxyquinoxaline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mescaline Analogs. VIII. Substituted 5-Methoxy-and 5, 6, 7-Trimethoxyindoles.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(1), 19-23 (1958)
404. Quinoxaline N-oxides. Part V. Further Bz-substituted derivatives.
Silk JA.
Journal of the Chemical Society, 2058-2063 (1956)