Documentos Principais
108790
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde sodium bisulfite addition compound
About This Item
Fórmula linear:
NaO3SCH(OH)(CH2)3CH(OH)SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
308.24
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear (colourless to dark yellow-orange)
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OS(C(O)CCCC(O)S(O)(=O)=O)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H12O8S2.2Na/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13;;/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
YGZZDQOCTFVBFC-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Glutaraldehyde may be used as a cross-linking reagent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
H Fan et al.
International journal of pharmaceutics, 213(1-2), 103-116 (2001-02-13)
Doxorubicin is one of the most potent anti-tumor agents used generally in the treatment of bone cancer. Like other cancer chemotharepeutics, it produces undesirable side effects such as cardiotoxicity, which is especially severe when administrated via the conventional intravenous route.