Documentos Principais
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Nitrobenzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
202-341-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
204-208 °C
solubilidade
0.5 g/L
densidade volumétrica
270 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3