Ensaio
98%
forma
powder
pb
300 °C (lit.)
pf
120-122 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble (cold)(lit.)
alcohol: soluble (hot)(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
chave InChI
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?