617555
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H4Br3N
Peso molecular:
335.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)