About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
135 °C/12 mmHg (lit.)
pf
72-74 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
chave InChI
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3′,4′-Dichloroacetophenone (3,4-Dichloroacetophenone) was used in the synthesis of substituted aryl aminothiazoles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Hamid Latif Siddiqui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(7), 1014-1017 (2007-07-03)
Different dimeric disulfides, having the basic skeleton of bis[2-amino-4-phenyl-5-thiazolyl] disulfides were synthesized in a straightforward manner from acetophenones. 2-Amino-4-phenyl-1,3-thiazoles were prepared by the reaction of thiourea with substituted acetophenones in the presence of iodine which were then converted to the