Documentos Principais
593753
Sigma-Aldrich
2′,6′-Dichloroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
chave InChI
HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)