Documentos Principais
15538
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-N-methyl-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
2646180
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −94±3°, c = 0.5% in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)