Documentos Principais
8.53085
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-N-Me-Val-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
45-60 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of valine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-9013
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -95.0 - -86.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3