Documentos Principais
8.53026
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH (cryst)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Hyp-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-trans-4-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
122 °C (decomposition)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(CC(C1)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of hydroxyproline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0104
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -71.5 - -64.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3