Documentos Principais
8.53057
Sigma-Aldrich
Boc-ß-Ala-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-ß-Ala-OH, N-β-t.-Boc-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
221-979-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1
chave InChI
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Standard building block for introduction of β-alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Aplicação
Boc-ß-Ala-OH Novabiochem®. CAS 3303-84-2, molar mass 189.21 g/mol.
Ligação
Replaces: 04-12-0100
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3