Documentos Principais
8.55089
Sigma-Aldrich
Oxime resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
oxime
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Nucleophile cleavable resin for synthesis of C-terminal modified peptides by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligação
Replaces: 01-64-0293
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 - 200 mesh.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1