477044
4-Nitrobenzophenone oxime, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
Kaiser oxime resin, Oxime resin
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
oxime
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.O\N=C(\c3ccccc3)c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)