Key Documents
15531
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
Sinônimo(s):
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
314.33
Beilstein:
1551859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (N)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
chave InChI
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)