155136
Chlorocyclopentane
99%
Sinônimo(s):
Cyclopentyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4512 (lit.)
p.e.
114 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?