Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
chave InChI
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
Aplicação
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)