Documentos Principais
152730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxypyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
143.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
185-186 °C (lit.)
densidade
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
chave InChI
VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The FT-Raman and Fourier transform infrared (FTIR) spectra of 2-Chloro-6-methoxypyridine has been studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(5), 1625-1632 (2011-03-09)
The Fourier transform infrared (FTIR) and FT-Raman spectra of 2-chloro-6-methoxypyridine have been recorded in the range 3700-400 and 3700-100 cm(-1), respectively. The complete vibrational assignment and analysis of the fundamental modes of the compound was carried out using the observed