Key Documents
14565
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 2000
Sinônimo(s):
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
peso molecular
Mr 2000
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3