Documentos Principais
144533
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Cl2N2S
Número CAS:
Peso molecular:
195.07
Beilstein:
127664
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
pf
38-42 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
chave InChI
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine reacts with (η5-C5H5)Fe(CO)2 to form monometallic and bimetallic complexes.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel Organometallic Complexes Containing Aromatic Azines: Synthesis and X-ray Crystal Structure of 4, 6-Bis [(q5-cyclopentadienyl) dicarbonyliron] 2 4 Methylthio) pyrimidine.
Chukwu R, et al.
Organometallics, 10(7), 2141-2152 (1991)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
421626-1G
421626-5G4061832093956
144533-25G4061832241906
144533-5G4061832241913