143200
Ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
technical grade
Sinônimo(s):
1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
pf
162 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, yellow (Methanol)
grupo funcional
ester
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-16(11-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
chave InChI
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?