142026
Benzoyleneurea
97%
Sinônimo(s):
2,4(1H,3H)-Quinazolinedione
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
300 °C (lit.)
solubilidade
ammonium hydroxide: soluble 10 mg/mL
DMF: soluble
alcohols: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)c2ccccc2N1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
chave InChI
SDQJTWBNWQABLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)