13929
Benzyl thiocyanate
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Benzyl rhodanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
230-235 °C (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
39-41 °C
solubilidade
diethyl ether: soluble 0.5 g/10 mL, clear to very faintly turbid, colorless to almost colorless
grupo funcional
phenyl
thiocyanate
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CSCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
chave InChI
ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?