139254
2,4-Dichlorobenzyl chloride
99%
Sinônimo(s):
α,2,4-Trichlorotoluene
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.576 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
pf
−2.6 °C (lit.)
densidade
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?