259179
3,4-Dichlorobenzyl chloride
97%
Sinônimo(s):
α,3,4-Trichlorotoluene
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
p.e.
122-124 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.411 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
chave InChI
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in Friedel-Crafts synthesis of 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, a key intermediate for the synthesis of sertraline
- as alkylating agent in synthesis of poly(ether ketone)s having pendant sulfonic acid groups
- in preparation of 5,6-dichloro-2-(3,4-dichlorobenzylthio)benzimidazole
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?