137227
1-Phenyl-2-butanone
98%
Sinônimo(s):
Benzyl ethyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
109-112 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
GKDLTXYXODKDEA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?