131326
Pentachlorobenzene
96%
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene
Ensaio
96%
forma
solid
pb
275-277 °C (lit.)
pf
84-87 °C (lit.)
densidade
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
chave InChI
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?