126365
Dimethylamine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylamine hydrochloride, N-Methylmethanamine hydrochloride, Dimethylammonium chloride
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
170-173 °C (lit.)
solubilidade
H2O: very soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
chave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
126365-100G | 4061838724076 |
126365-500G | 4061838724083 |
126365-5G | 4061838724090 |
126365-2.5KG | |
126365-5KG | 4061833544396 |
126365-1KG | 4061826215968 |