122564
Mechlorethamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine, N-Methylbis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-Chloroethyl)methylamine, Bis(2-chloroethyl)methylamine, MBA hydrochloride, NM, Nitrogen mustard
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
108-111 °C (lit.)
solubilidade
H2O: very soluble
alcohol: soluble
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(CCCl)CCCl
InChI
1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
chave InChI
QZIQJVCYUQZDIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?