About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(C2H5)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
165.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
268 °C (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
chave InChI
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-(N-Ethylanilino) ethanol couples with 2-amino-5-formylthiophene during the synthesis of nonlinear optical chromophores. It undergoes azo coupling with 2-cyan-4-nitroaniline to yield azochromophore AZ1.
Aplicação
2-(N-Ethylanilino) ethanol was used in the preparation of azo compound N-ethyl-N-(2-hydroxylethyl)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo) aniline (AZ1)2.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Photonics Letters of Poland null
Properties of novel azodyes containing powerful acceptor groups and thiophene moiety.
Ledoux I, et al.
Synthetic Metals, 115(1), 213-217 (2000)
Electro-optic guest-host system containing azobenzene chromophores in PMMA matrix.
Kozanecka-Szmigiel A, et al.
Photonics Letters of Poland, 1(4), 181-181 (2009)