112348
Ethyl nonanoate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl pelargonate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
119 °C/23 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?