Documentos Principais
8.20916
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl nonanoate, Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-615-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
pf
-44 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup