10896
Vinyl laurate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥98% (GC)
Sinônimo(s):
VL
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥98% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
p.e.
254 °C/1013 hPa (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble 1 g/L at 20 °C
densidade
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
chave InChI
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
125 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?