124400
Vinyl pivalate
contains hydroquinone as inhibitor, 99%
Sinônimo(s):
Vinyl trimethylacetate
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
hydroquinone as inhibitor
5-30 ppm Hydroquinone (HQ) as inhibitor
~10 ppm Hydroquinone as inhibitor (CAS 123-31-9)
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
pb
110 °C (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?