380806
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
Sinônimo(s):
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
chave InChI
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)